Learn More
Trajan™ Revestimiento con divisiones/sin divisiones con una sola junta cónica
Código de producto. 12923981
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
5/paq.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12923981 1 unidad cada uno
10377002 5/paq. paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12923981 Proveedor Trajan™ N.º de proveedor 09203901
Fecha estimada de envoi: 03-11-2026
El proceso único de desactivación de los revestimientos de entrada SGE permite realizar un excelente análisis de una amplia variedad de compuestos
  • Cada lote de revestimientos probados para la actividad
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Codificados con colores según la geometría para facilitar la identificación
  • Para su uso con instrumentos Varian/Bruker
Especificaciones
Tipo de producto Revestimientos de entrada para GC
Cantidad 1 unidad
Longitud (métrico) 54 mm
Diámetro interior (métrico) 2 mm
Diámetro exterior (imperial) 5 mm