Learn More
Trajan™ Thermo Scientific Instrument Ferrules
SilTite FingerTite delivers an easy, leak-free installation for capillary columns without the use of any tools
Marca: Trajan™ 073452
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- Sistema de empalme de última generación para la cromatografía de gases
- Elimina las fugas
- Sin contaminación
- No es necesario volver a apretar tras los ciclos de temperatura
- Espectros más limpios para mejores coincidencias de biblioteca
Especificaciones
Metal SilTite | |
Conexión de la interfaz GC | |
10 Empalmes y 2 tuercas | |
Entre 0,45 y 0,53 mm |