Learn More
Trajan™ Thermo Scientific Instrument Ferrules
SilTite FingerTite delivers an easy, leak-free installation for capillary columns without the use of any tools
135.00€
Especificaciones
Material Metal SilTite
Tipo Conexión de la interfaz GC
Cantidad 10 Empalmes y 2 tuercas
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Diámetro interior (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro interior (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
10493392
Ver documentos Detalles de la promoción
Trajan™
073451
0,32 mm
135.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10072452
Ver documentos Detalles de la promoción
Trajan™
073450
Entre 0,10 y 0,25 mm
135.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12927101
Ver documentos Detalles de la promoción
Trajan™
073452
Entre 0,45 y 0,53 mm
135.00€
1 set
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Next generation ferrule system for gas chromatography
  • Eliminates leaks
  • No contamination
  • No need to retighten after temperature cycling
  • Cleaner spectra for better library matches
Especificaciones
Especificaciones
Metal SilTite
Conexión de la interfaz GC
10 Empalmes y 2 tuercas