Learn More
SGE™ SilFlow™ GC Replacement Parts
Tightened using finger force to achieve a reliable seal, even for sensitive MS systems
Marca: SGE™ 123704
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Los empalmes convencionales de grafito o Vespel™ no se pueden utilizar con el MCD SilFlow, porque la estabilidad dimensional no es adecuada y existe el riesgo de contaminar los canales
- Los empalmes metálicos FingerTite SilTite dan como resultado una fiablconexión de cero volumen muerto
Especificaciones
Dispositivo microcanal SGE Silflow | |
Tuerca | |
— | |
Tuerca |