Learn More
SGE™ SilFlow™ GC Replacement Parts
Tightened using finger force to achieve a reliable seal, even for sensitive MS systems
127.00€ - 393.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Dispositivo microcanal SGE Silflow |
---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15209173
|
SGE™
123706 |
Empalme, 0,36 mm |
207.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15299163
|
SGE™
123705 |
Empalme, 1,1 mm |
127.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15289163
|
SGE™
123704 |
Tuerca |
393.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15239173
|
SGE™
123709 |
Ferrule, 0.7 mm |
200.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15219173
|
SGE™
123707 |
Ferrule, 0.5 mm |
207.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15279173
|
SGE™
123717 |
Herramienta FingerTite |
127.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Conventional graphite or Vespel™ ferrules cannot be used with the SilFlow MCD as the dimensional stability is not adequate and there is a risk of contaminating the channels
- SilTite™ FingerTite metal ferrules result in a reliable zero dead volume connection
Especificaciones
Dispositivo microcanal SGE Silflow |