Learn More
SGE™ SilFlow™ GC Replacement Parts
Tightened using finger force to achieve a reliable seal, even for sensitive MS systems
Marca:  SGE™ 123707
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15219173
  • 207.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Los empalmes convencionales de grafito o Vespel™ no se pueden utilizar con el MCD SilFlow, porque la estabilidad dimensional no es adecuada y existe el riesgo de contaminar los canales
  • Los empalmes metálicos FingerTite SilTite dan como resultado una fiablconexión de cero volumen muerto
Especificaciones
Especificaciones
Dispositivo microcanal SGE Silflow
Ferrule, 0.5 mm
Férrula
0,5 mm