Learn More
Trajan™ Replacement Valves for Luer Lock Syringes
To pressurize a sample prior to injection, a SGE syringe is pre-fitted with a valve
94.70€ - 99.00€
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11947534
|
Trajan™
031910 |
Jeringa (de 5 ml a 2 l) | Con botón de inserción y Luer Lock |
94.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12907626
|
Trajan™
031915 |
Jeringa (de 50 μl a 2 l) | Luer Lock y punta Luer |
99.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- Push-pull valve with Luer Lock termination to suit removable needle 25μL-2.5mL syringes
- Push button valve with Luer Lock termination. Suits 5mL-2L syringes with removable Luer Lock or removable needle
- Luer Lock valve for any Luer Lock and Luer Tip syringes or other Luer devices. Ideal when fast needle changeover is needed
Especificaciones
Válvula de repuesto |