Learn More
Trajan™ Válvulas de repuesto para jeringas Luer Lock
Código de producto. 12907626
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Jeringa (de 50 μl a 2 l)
Jeringa (de 5 ml a 2 l)
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
12907626 Jeringa (de 50 μl a 2 l) cada uno
11947534 Jeringa (de 5 ml a 2 l) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12907626 Proveedor Trajan™ N.º de proveedor 031915
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para poder presurizar la muestra antes de la inyección, esta jeringa SGE está equipada con una válvula
  • Válvula push-pull con terminación Luer Lock para adaptarse a jeringas con aguja extraíble de μ25 L-2,5 ml
  • Válvula con botón de inserción y terminación Luer Lock. Se adapta a jeringas de 5 ml a 2 l con Luer Lock extraíble o aguja extraíble.
  • Válvula Luer Lock para cualquier jeringa con aguja Luer Lock y punta Luer u otros dispositivos Luer. Ideales cuando se necesita un cambio rápido de aguja
Especificaciones
Descripción Luer Lock y punta Luer
Tipo de producto Válvula de repuesto
Volumen (métrico) De 25 μl a 2,5 l
Línea de productos Trajan
Para utilizar con (equipo) Jeringa (de 50 μl a 2 l)
Tipo de conexión Luer Lock, Luer Tip