Learn More
Trajan™ Replacement Plungers for Diamond Manual Syringes
SGE syringe replacement plungers for gas tight syringes
Marca: Trajan™ 0355105
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
Descripción
- Émbolos de repuesto para jeringas gastight
- Diseñado para adaptarse al cilindro de jeringa específico para mantener un sellado estanco a gases
Especificaciones
PTFE (émbolo) | |
Émbolo de repuesto | |
Jeringa manual de diamante (50 μl) |