Learn More
Trajan™ Replacement Plungers for Diamond Manual Syringes
SGE syringe replacement plungers for gas tight syringes
64.90€
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13167956
|
Trajan™
0355102 |
Jeringa manual de diamante (25 μl) |
64.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
13187956
|
Trajan™
0355105 |
Jeringa manual de diamante (50 μl) |
64.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
13107956
|
Trajan™
0355101 |
Jeringa manual de diamante (10 μl) |
64.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
13127966
|
Trajan™
0355110 |
Jeringa manual de diamante (100 μl) |
64.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
13137966
|
Trajan™
0355120 |
Jeringa manual de diamante (250 μl) |
64.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
13117956
|
Trajan™
0355150 |
Jeringa manual de diamante (500 μl) |
64.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Replacement plungers for gas tight syringes
- Designed to match the specific syringe barrel to maintain a gas tight seal
Especificaciones
PTFE (émbolo) |