Learn More
Trajan™ Micro Control Valves
Precision metering and on-off control of gas flows. Designed specifically for chromatography applications and may be used at elevated temperatures from high vacuum to medium pressure.
Marca: Trajan™ 1236283
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Ideales para aplicaciones en cromatografía
- Pueden usarse a temperaturas elevadas desde el vacío alto a presión media
- Vacío ajustable a una tasa de fuga de 1E-05 cc/seg de helio
Especificaciones
Válvula de microcontrol | |
0,06 in | |
0,15 cm | |
29,99 bar (700 psi) | |
100 °C |
Salida manual única en L | |
Acero inoxidable | |
SMOV (Válvula On/Off de Acero Inoxidable Manual) | |
212 °F |