Learn More
Trajan™ Micro Control Valves
Precision metering and on-off control of gas flows. Designed specifically for chromatography applications and may be used at elevated temperatures from high vacuum to medium pressure.
174.00€ - 695.00€
Especificaciones
Material | Acero inoxidable |
---|---|
Tamaño de conexión (métrico) | 0,15 cm |
Presión máxima | 29,99 bar (700 psi) |
Código de producto | Marca | Código de válvula | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Código de válvula | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15289153
|
Trajan™
1236103 |
MOVPT (Válvula Manual On/Off Neumática en T) | Salida neumática doble en T |
695.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15269153
|
Trajan™
1236091 |
MOVP (Válvula Manual On/Off Neumática) | Salida neumática simple en L |
650.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12689949
|
Trajan™
1236104 |
MOVPT(L) (Válvula Manual On/Off Neumática en L) | Salida neumática doble en T |
695.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15209163
|
Trajan™
1236283 |
SMOV (Válvula On/Off de Acero Inoxidable Manual) | Salida manual única en L |
174.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- Ideal for chromatography applications
- May be used at elevated temperatures from high vacuum to medium pressure
- Vacuum rated to a leak rate of 1E-05 cc/sec of helium
Especificaciones
Acero inoxidable | |
0,15 cm | |
29,99 bar (700 psi) |