Learn More
Trajan™ SilTite™ GC Capillary Column Connectors: μ Unions
SilTite μ-Union delivers an easy, leak-free installation for capillary columns without the use of any tools
Marca:  Trajan™ 073563
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15258933
  • 189.89€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Masa térmica baja
  • Cero volumen muerto
  • Inertes
  • No es necesario volver a apretar después de la instalación
  • Conectar a una precolumna o a una column GC × GC
Especificaciones
Especificaciones
de semicelda
0,32 mm y 0,32 mm
2 uniones, 5 empalmes cónicos dobles y herramientas
Columna capilar para GC