Learn More
Trajan™ SilTite™ GC Capillary Column Connectors: μ Unions
SilTite μ-Union delivers an easy, leak-free installation for capillary columns without the use of any tools
184.00€ - 193.00€
Especificaciones
Tipo | de semicelda |
---|---|
Incluye | 2 uniones, 5 empalmes cónicos dobles y herramientas |
Para utilizar con (equipo) | Columna capilar para GC |
Código de producto | Marca | Conexiones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Conexiones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15258933
|
Trajan™
073563 |
0,32 mm y 0,32 mm |
184.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15248933
|
Trajan™
073561 |
De 0,1 a 0,25 mm y 0,32 mm |
184.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11353662
|
Trajan™
073562 |
De 0,1 a 0,25 mm y 0,53 mm |
184.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12736368
|
Trajan™
073560 |
De 0,1 a 0,25 mm y de 0,1 a 0,25 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16692632
|
Trajan™
073560 |
De 0,1 a 0,25 mm y de 0,1 a 0,25 mm |
184.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15268933
|
Trajan™
073564 |
0,32 mm y 0,53 mm |
184.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15278933
|
Trajan™
073565 |
0,53 mm y 0,53 mm |
184.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Low thermal mass
- Zero Dead Volume
- Inert
- No-need to retighten after installation
- Connect Pre-column or GC x GC
Especificaciones
de semicelda | |
2 uniones, 5 empalmes cónicos dobles y herramientas | |
Columna capilar para GC |