Learn More
Trajan™ SilTite™ GC Capillary Column Connectors: μ Unions
SilTite μ-Union delivers an easy, leak-free installation for capillary columns without the use of any tools
Marca: Trajan™ 073562
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Masa térmica baja
- Cero volumen muerto
- Inertes
- No es necesario volver a apretar después de la instalación
- Conectar a una precolumna o a una column GC × GC
Especificaciones
de semicelda | |
De 0,1 a 0,25 mm y 0,53 mm | |
2 uniones, 5 empalmes cónicos dobles y herramientas | |
Columna capilar para GC |