Learn More
Trajan™ HT8 GC Capillary Columns
Unique, high temperature phase designed for the analysis of polychlorinated biphenyl (PCB) congeners
Marca: Trajan™ 054682
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Temperatura alta, columna de bajo nivel de sangrado
- Columna preferida para análisis de bifenilo policlorado (PCB)
- Separa los PCB tanto en orto anillo como en el punto de ebullición
Especificaciones
0,32 mm | |
8% de fenil (equiv.) Policarborano siloxano | |
Análisis ambiental, Análisis de congéneres de PCB, Aromáticos nitrosustituidos, Hidrocarburos aromáticos policinucleares, Análisis de pesticidas y herbicidas | |
0,25 μm | |
HT8 Forte™ |
Utilice enlaces sigma compartidos en lugar enlaces pi para acabar con los enlaces pentavalentes | |
360/370 °C | |
De - 20 °C a + 360/370 °C | |
60 m | |
Sílice fundido |