Learn More
Trajan™ HT8 GC Capillary Columns
Unique, high temperature phase designed for the analysis of polychlorinated biphenyl (PCB) congeners
820.00€ - 1565.00€
Especificaciones
Temperatura máxima 360/370 °C
Grosor de película 0,25 μm
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Diámetro interior (métrico) Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro interior (métrico) Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
10157060
Ver documentos Detalles de la promoción
Trajan™
054675
0,22 mm 25 m
820.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15288693
Ver documentos Detalles de la promoción
Trajan™
054682
0,32 mm 60 m
1565.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10701232
Ver documentos Detalles de la promoción
Trajan™
054680
0,32 mm 25 m
910.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10257493
Ver documentos Detalles de la promoción
Trajan™
054677
0,25 mm 30 m
820.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10432905
Ver documentos Detalles de la promoción
Trajan™
054683
0,25 mm 60 m
1375.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • High temperature, low bleed column
  • Preferred column for polychlorinated biphenyl (PCB) analysis
  • Separates PCBs on ortho ring as well as boiling point
Especificaciones
Especificaciones
360/370 °C
0,25 μm