Learn More
SGE™ GC Capillary Columns: Phenyl (equiv.) Polycarborane Siloxane
Range of columns that feature high levels of robustness, reproducibility and performance
490.00€ - 910.00€
Especificaciones
Fase estacionaria | 5% de fenil (equiv.) Policarborano siloxano |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Destilación simulada, Análisis de pesticidas, Análisis de herbicidas |
Material de embalaje | HT5 |
Polaridad | Polar |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Grosor de película | Longitud (métrico) | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Grosor de película | Longitud (métrico) | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10646401
|
SGE™
054657 |
0,53 mm | 0,15 μm | 12 m | Revestimiento de poliimida |
675.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10731992
|
SGE™
054631 |
0,22 mm | 0,1 μm | 12 m | Revestimiento de poliimida |
490.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10641803
|
SGE™
054633 |
0,25 mm | 0,1 μm | 15 m | Revestimiento de poliimida |
505.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10777374
|
SGE™
054667 |
0,32 mm | 0,5 μm | 15 m | Revestimiento de poliimida |
520.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10192872
|
SGE™
054634 |
0,25 mm | 0,1 μm | 30 m | Revestimiento de poliimida |
780.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10508112
|
SGE™
054658 |
0,53 mm | 0,15 μm | 25 m | Revestimiento de poliimida |
910.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10557722
|
SGE™
054642 |
0,32 mm | 0,1 μm | 25 m | Revestimiento de poliimida |
910.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- Low bleed; high inertness for most demanding analyses
- High tolerance level to adverse conditions and samples
- Manufactured to exact specifications, ensuring column-to-column reproducibilty
- forte HT5 (5% Phenyl Polycarborane-siloxane)—High 480°C temperature phase suited for simulated distillation and other petroleum applications
Especificaciones
5% de fenil (equiv.) Policarborano siloxano | |
Destilación simulada, Análisis de pesticidas, Análisis de herbicidas | |
HT5 | |
Polar |