Learn More
SGE™ Columnas capilares para GC: Fenil (equiv.) Policarborano siloxano
Código de producto. 10777374
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
12 m
15 m
25 m
30 m
Diámetro interior (métrico):
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,1 μm
0,15 mm
0,5 μm
Material:
Revestimiento de poliimida
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película Material Tamaño de la unidad
10777374 15 m 0,32 mm 0,5 μm Revestimiento de poliimida cada uno
10646401 12 m 0,53 mm 0,15 mm Revestimiento de poliimida cada uno
10731992 12 m 0,22 mm 0,1 μm Revestimiento de poliimida cada uno
10641803 15 m 0,25 mm 0,1 μm Revestimiento de poliimida cada uno
10192872 30 m 0,25 mm 0,1 μm Revestimiento de poliimida cada uno
10508112 25 m 0,53 mm 0,15 mm Revestimiento de poliimida cada uno
10557722 25 m 0,32 mm 0,1 μm Revestimiento de poliimida cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10777374 Proveedor SGE™ N.º de proveedor 054667
Fecha estimada de envoi: 08-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Serie de columnas con altos niveles de robustez, reproducibilidad y rendimiento
  • Sangrado bajo; inercia alta para los análisis más exigentes
  • Alto nivel de tolerancia a muestras y muestras adversas
  • Fabricado conforme a las especificaciones exactas, garantizando la reproducibilidad de columna a columna
  • forte HT5 (5% fenil policarborano-siloxano)— Fase de °alta temperatura de 480 °C adecuada para destilación simulada y otras aplicaciones petroleras.
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Destilación simulada, Análisis de pesticidas, Análisis de herbicidas
Tamaño de partículas 0,5 μm
Grosor de película 0,5 μm
Longitud (métrico) 15 m
Material Revestimiento de poliimida
Material de embalaje HT5
Polaridad Polar
Fase estacionaria 5% de fenil (equiv.) Policarborano siloxano
Diámetro interior (métrico) 0,32 mm
Temperatura máxima de 400 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De 10 °C a 380 °C