Learn More
SGE™ Columnas capilares para GC: Fenil (equiv.) Policarborano siloxano
Código de producto. 10731992
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
12 m
15 m
25 m
30 m
Diámetro interior (métrico):
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,1 μm
0,15 mm
0,5 μm
Material:
Revestimiento de poliimida
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película Material unitSize
10731992 12 m 0,22 mm 0,1 μm Revestimiento de poliimida cada uno
10646401 12 m 0,53 mm 0,15 mm Revestimiento de poliimida cada uno
10641803 15 m 0,25 mm 0,1 μm Revestimiento de poliimida cada uno
10777374 15 m 0,32 mm 0,5 μm Revestimiento de poliimida cada uno
10192872 30 m 0,25 mm 0,1 μm Revestimiento de poliimida cada uno
10508112 25 m 0,53 mm 0,15 mm Revestimiento de poliimida cada uno
10557722 25 m 0,32 mm 0,1 μm Revestimiento de poliimida cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10731992 Proveedor SGE™ N.º de proveedor 054631
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Serie de columnas con altos niveles de robustez, reproducibilidad y rendimiento
  • Sangrado bajo; inercia alta para los análisis más exigentes
  • Alto nivel de tolerancia a muestras y muestras adversas
  • Fabricado conforme a las especificaciones exactas, garantizando la reproducibilidad de columna a columna
  • forte HT5 (5% fenil policarborano-siloxano)— Fase de °alta temperatura de 480 °C adecuada para destilación simulada y otras aplicaciones petroleras.
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Destilación simulada, Análisis de pesticidas, Análisis de herbicidas
Tamaño de partículas 0,1 μm
Grosor de película 0,1 μm
Longitud (métrico) 12 m
Material Revestimiento de poliimida
Material de embalaje HT5
Polaridad Polar
Fase estacionaria 5% de fenil (equiv.) Policarborano siloxano
Diámetro interior (métrico) 0,22 mm
Temperatura máxima 400 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De 10 °C a 380 °C