Learn More
Trajan™ BP21 (FFAP) GC Capillary Columns
A very polar nitroterephthalic acid modified PEG phase suited to the analysis of free fatty acids
Marca:  Trajan™ 054472
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15278683
  • 1340.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Una fase PEG muy polar modificada por ácido nitritereftalico apta para el análisis de ácidos grasos libres
  • Fase PEG polar modificada por ácido nitrotereftálico
  • Ideal para ácidos de bajo peso molecular
  • Se puede utilicar con ácidos libres volátiles, ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME), alcoholes, aldehídos y cetonas
Especificaciones
Especificaciones
0,32 mm
Unión de hidrógeno o interacciones dipolo
250 °C
35 °C a 240/250 °C
60 m
Polar
G25, G35
Polietilenglicol
Ácidos libres volátiles, Ésteres metílicos de ácidos grasos, Análisis de alcohol, Análisis de aldehídos, Acrilatos, Cetonas
0,25 μm
BP21 (FFAP)
Sílice fundido