Learn More
Trajan™ BP21 (FFAP) GC Capillary Columns
A very polar nitroterephthalic acid modified PEG phase suited to the analysis of free fatty acids
Marca: Trajan™ 054462
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Una fase PEG muy polar modificada por ácido nitritereftalico apta para el análisis de ácidos grasos libres
- Fase PEG polar modificada por ácido nitrotereftálico
- Ideal para ácidos de bajo peso molecular
- Se puede utilicar con ácidos libres volátiles, ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME), alcoholes, aldehídos y cetonas
Especificaciones
0,22 mm | |
Unión de hidrógeno o interacciones dipolo | |
250 °C | |
35 °C a 240/250 °C | |
25 m | |
Polar |
G25, G35 | |
Polietilenglicol | |
Ácidos libres volátiles, Ésteres metílicos de ácidos grasos, Análisis de alcohol, Análisis de aldehídos, Acrilatos, Cetonas | |
0,25 μm | |
BP21 (FFAP) | |
Sílice fundido |