Learn More
Trajan™ Replacement Needles for Thermo Scientific GC Syringes
Cone tip style. Trajan Scientific and Medical™ Replacement Needles for Thermo Scientific GC Autosampler Syringes are not gas tight.
Marca:  Trajan™ 037787
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15268593
  • 46.60€ / paquete de 2
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • La longitud de la aguja que se indica es la que queda expuesta
  • Se adaptan a las jeringas Thermo Scientific™ para los muestreadores automáticos AS3000, AS2000 y TriPlus RSH
Especificaciones
Especificaciones
23 G
0,63 mm
Cromatografía de gases
1,9 in
Aguja de repuesto para jeringa para muestreador automático GC
10 μl
Jeringa de aguja extraíble (10 μl)
0,024 in
0,63 mm
2 pulg
50 mm
2/paq.
Cono