Learn More
Trajan™ Replacement Needles for Thermo Scientific GC Syringes
Cone tip style. Trajan Scientific and Medical™ Replacement Needles for Thermo Scientific GC Autosampler Syringes are not gas tight.
46.60€ - 73.60€
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15268593
|
Trajan™
037787 |
Aguja de repuesto para jeringa para muestreador automático GC |
46.60€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
13256949
|
Trajan™
033770 |
Aguja de repuesto para jeringa para muestreador automático GC |
63.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15228523
|
Trajan™
031535 |
Agujas de repuesto para jeringas para cromatografía de gases Thermo Scientific |
73.60€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Needle length is the exposed length of needle
- Fits Thermo Scientific™ syringes for AS3000, AS2000 and TriPlus RSH Autosamplers
Especificaciones
Cono |