Learn More
Trajan™ Replacement Needles for Thermo Scientific GC Syringes
Cone tip style. Trajan Scientific and Medical™ Replacement Needles for Thermo Scientific GC Autosampler Syringes are not gas tight.
Marca:  Trajan™ 031535
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15228523
  • 73.60€ / paquete de 3
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • La longitud de la aguja que se indica es la que queda expuesta
  • Se adaptan a las jeringas Thermo Scientific™ para los muestreadores automáticos AS3000, AS2000 y TriPlus RSH
Especificaciones
Especificaciones
26 G
0,47 mm
10 μl
Cono
0,15 mm
Agujas de repuesto para jeringas para cromatografía de gases Thermo Scientific
80 mm