Learn More
Trajan™ Replacement Needles for Thermo Scientific GC Syringes
Cone tip style. Trajan Scientific and Medical™ Replacement Needles for Thermo Scientific GC Autosampler Syringes are not gas tight.
Marca:  Trajan™ 033770
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13256949
  • 63.70€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • La longitud de la aguja que se indica es la que queda expuesta
  • Se adaptan a las jeringas Thermo Scientific™ para los muestreadores automáticos AS3000, AS2000 y TriPlus RSH
Especificaciones
Especificaciones
26 G
0,47 mm
0,5 μl
Cono
0,155 mm
Aguja de repuesto para jeringa para muestreador automático GC
50 mm