Learn More
Trajan™ Diamond MS Thermo RSH and CTC RTC Autosampler Syringes
Improves the sensitivity of your MS analysis with reduced non-specific sample interaction and increased analyte recovery.
Marca: Trajan™ 004790
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
Descripción
- Contaminación cruzada de jeringa más baja
- Reducir la interacción de muestras no específicas y aumentar la recuperación de analitos
- Compatible con agujas extraíbles ultrasuaves con opción de tratamiento de superficie (se vende por separado)
Especificaciones
Cromatografía de gases/líquidos | |
662 °F | |
50R-RTC/RSH-GT-MS1 | |
50 μl | |
Extraíble |
Jeringa para muestreador automático | |
350 °C | |
Unidad | |
Thermo RSH y CTC RTC |