Learn More
Trajan™ Diamond MS Thermo RSH and CTC RTC Autosampler Syringes
Improves the sensitivity of your MS analysis with reduced non specific sample interaction and increased analyte recovery.
122.00€
Especificación
Tipo de conexión Removable
Para utilizar con (equipo) Thermo RSH and CTC RTC
Estilo de punta de aguja Plunger
Máx. Temperatura (métrico) 350°C
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Volumen (métrico) Número de Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Volumen (métrico) Número de Precio Cantidad y disponibilidad  
13107986 Trajan™
002790
10μL 10R-RTC/RSH-GT-MS1 122.00€
cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
13117986 Trajan™
003790
25μL 25R-RTC/RSH-GT-MS1 122.00€
cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
13127986 Trajan™
004790
50μL 50R-RTC/RSH-GT-MS1 122.00€
cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
13137986 Trajan™
005790
100μL 100R-RTC/RSH-GT-MS1 122.00€
cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Lowest syringe carryover
  • Reduced non specific sample interaction and increased analyte recovery
  • Ultra smooth removable needles with choice of surface treatment.
Especificación
Especificación
Removable
Thermo RSH and CTC RTC
Plunger
350°C