Learn More
Trajan™ GC/MS Interface Connections for Varian GC Instruments
Delivers an easy, leak-free installation for capillary columns without the use of any tools
Marca:  Trajan™ 073300
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12634945
  • 133.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Sistema de empalme de última generación para la cromatografía de gases
  • Elimina las fugas
  • Sin contaminación
  • No es necesario volver a apretar tras los ciclos de temperatura
  • Espectros más limpios para mejores coincidencias de biblioteca
Especificaciones
Especificaciones
Empalme de metal SilTite
10 Empalmes y 2 tuercas
Columnas de 0,10 a 0,25 mm
Metal SilTite