Learn More
Trajan™ BP1/BP1 PONA Column
SGE GC column BP1 PONA is an industry standard non polar phase suitable for all routine analysis
Marca: Trajan™ 054050
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Método de entrecruzamiento de dimetil y polisiloxano clásico
- Sangrado bajo
- No polar
- Ideal para el análisis de hidrocarburos, aromáticos, pesticidas y aminas
Especificaciones
0,22 mm | |
Análisis de hidrocarburos, Análisis aromático, Análisis de pesticidas, Fenoles, Análisis de herbicidas, Aminas | |
0,25 μm | |
No polar |
100% dimetilpolisiloxano | |
De - 60 °C a + 320/340 °C | |
30 m |