Learn More
Trajan™ BP1/BP1 PONA Column
SGE GC column BP1 PONA is an industry standard non polar phase suitable for all routine analysis
690.00€ - 1305.00€
Especificaciones
Fase estacionaria 100% dimetilpolisiloxano
Polaridad No polar
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Diámetro interior (métrico) Grosor de película Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro interior (métrico) Grosor de película Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
15288633
Ver documentos Detalles de la promoción
Trajan™
054082
0,32 mm 5 μm 50 m
1305.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 25-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10675631
Ver documentos Detalles de la promoción
Trajan™
054041
0,22 mm 0,1 μm 25 m
690.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 25-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15208633
Ver documentos Detalles de la promoción
Trajan™
054050
0,22 mm 0,25 μm 30 m
690.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 25-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12985531
Ver documentos Detalles de la promoción
Trajan™
054072
0,32 mm 1 μm 50 m
1305.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 25-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Classic cross-linked dimethyl polysiloxane technology
  • Low bleed
  • Non-polar
  • Ideal for analyses such as hydrocarbons, aromatics, pesticides and amines
Especificaciones
Especificaciones
100% dimetilpolisiloxano
No polar