Learn More
Sertaconazole nitrate, Thermo Scientific™
70.50€ - 128.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Nitrato de sertaconazol |
---|---|
CAS | 99592-39-9 |
Punto de fusión | De 156 °C a 165 °C |
Condiciones de envío | No hay requisitos especiales |
Línea de productos | Ciencias de la vida |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17710649
|
Thermo Scientific Acros
469250010 |
1 g |
128.00€
1 g |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17720649
|
Thermo Scientific Acros
469252500 |
250 mg |
70.50€
250 miligramos |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
Nitrato de sertaconazol | |
De 156 °C a 165 °C | |
Ciencias de la vida | |
Polvo | |
≥ 97,5% |
99592-39-9 | |
No hay requisitos especiales | |
C20 H15 Cl3 N2 O S . H N O3 | |
De blanco a beige |