Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nitrato de sertaconazol |
| CAS | 99592-39-9 |
| Cantidad | 250 mg |
| Punto de fusión | De 156 °C a 165 °C |
| Condiciones de envío | No hay requisitos especiales |
| Línea de productos | Ciencias de la vida |
| Fórmula molecular | C20 H15 Cl3 N2 O S . H N O3 |
| Forma física | Polvo |
| Color | De blanco a beige |
| Pureza | ≥97,5% |