Learn More
BINDER™ Serie M Classic.Line - Cámaras de calor y de secado, con convección forzada y numerosas funciones de programa
Con una temperatura máxima de 300 °C y versátiles posibilidades de programación, las cámaras de prueba de materiales de la serie M resultan idóneas para pruebas de material y ensayos de envejecimiento. El ventilador de alto rendimiento garantiza un calentamiento rápido con una gran ventilación.
Marca:  BINDER™ 9010-0204
Detalles adicionales : Peso : 208.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15622096
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Intervalo de temperatura: De +5 °C por encima de la temperatura ambiente a +300 °C
  • Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™
  • Velocidad de ventilador ajustable.
  • Trampilla de ventilación controlada por programa
  • Controlador LCD en color con programación de segmentos de tiempo
  • 2 gradillas cromadas
  • Dispositivo de seguridad de temperatura ajustable e independiente de clase 2 (DIN 12880) con alarma visual
  • Interfaz de ordenador: RS 422
Especificaciones
Especificaciones
14,1 pies cúb.
Forzado
400 l
Cámara de secado y calentamiento
Acero inoxidable
M400-400 V
NEMA 5-20P
1235 x 870 x 1190 mm
173 kg
400 V
7,4 A
Tecnología APT.line™
Acero inoxidable
M400-400 V, estándar, cámaras de secado y calentamiento Classic.Line serie M con convección forzada y funciones de programa avanzadas, 400 l, 400 V 3 ∼ 50-60 Hz
Temperatura ambiente de +5 °C a 300 °C
Pantalla LCD en color
35 kg
2/10
1000 x 510 x 800 mm
381 lb
230 V, 50/60 Hz, 2,7 kW, 1 fase
3,4 kW
50/60 Hz
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Servicio Técnico