Learn More
Fisherbrand™ Septo para tapones para encapsular de 20 mm
La mayoría de los septos están laminados en un lado con PTFE para lograr una alta resistencia química y una barrera inerte entre la muestra y el material portador.
Marca: Fisherbrand™
110.63 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21749" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.31000kg
Descripción
- Septos de 20 mm
Especificaciones
Septos | |
20 mm | |
1000 |
Gris oscuro | |
Butilo | |
3 mm |