Learn More
Fisherbrand™ Septum para tapón para encapsular de 20 mm
Código de producto. p-7113977 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul, Gris
Beige, Blanco
Blanco
Gris
Gris oscuro
Plata, Blanco
Transparente azul, Blanco
Transparente azul, Transparente
Tipo de producto:
Septos
Tapón de inyecciones
Tapón para liofilización
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 2000
Código de producto. Color Tipo de producto unitSize
10602245 Transparente azul, Blanco Septos paquete de 1000
11845060 Gris Tapón de inyecciones paquete de 1000
11815020 Azul, Gris Septos paquete de 1000
11825020 Gris Septos paquete de 1000
10255044 Gris oscuro Septos paquete de 1000
11895020 Plata, Blanco Septos paquete de 1000
11805030 Beige, Blanco Septos paquete de 1000
12666505 Transparente azul, Transparente Septos paquete de 1000
11627958 Gris Tapón para liofilización paquete de 2000
15373696 Blanco Septos paquete de 1000
10 options
Artikelnummer. 10602245
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
La mayoría de los septos están laminados en un lado con PTFE para una alta resistencia química y una barrera inerte entre la muestra y el material portador.
  • Septos de 20 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Descripción Septos
Color Transparente azul, Blanco
Diámetro exterior (imperial) 20 mm
Material Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona
Cantidad 1000
Grosor (métrico) 3 mm
Tipo de producto Septos
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.