Learn More
asecos™ Barrera flexible
Rápida protección en caso de derrame de líquidos
235.32€ - 568.16€
Especificaciones
Color | Amarillo |
---|---|
Material | Poliuretano |
Tipo | Barrier Spillblocker |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17856486
|
asecos™
13096 |
400.00 mm |
235.32€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17846376
|
asecos™
13093 |
2 m |
280.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17806446
|
asecos™
11365 |
3 m |
568.16€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Se adhiere al suelo y protege el medio ambiente de las fugas de líquidos
- Compuesto de una mezcla plástica especial
- Resistente al agua, a los hidrocarburos y a la mayoría de los productos químicos
- Reutilizable, fácil limpieza con agua y jabón
- Apto para superficies lisas
Especificaciones
Amarillo | |
Poliuretano | |
Barrier Spillblocker |