Descripción
- Se adhiere al suelo y protege el entorno contra escapes de líquidos (por ejemplo, para desagües).
- Consiste en una mezcla plástica especial.
- Resistente al agua, hidrocarburos y la mayoría de productos químicos.
- Reutilizable (se puede lavar con agua jabonosa o desinfectar).
- Para todos los sustratos lisos.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Amarillo |
| Material | Poliuretano |
| Tipo | Bloqueador de derrames de barrera |
| Longitud (imperial) | 15,75 in |
| Longitud (métrico) | 400,00 mm |
| Anchura (imperial) | 15,75 in |
| Anchura (métrico) | 400.00 mm |
| Altura (imperial) | 1,97 in |
| Altura (métrico) | 50.00 mm |
| Peso (imperial) | 6.17 lb. |
| Mostrar más |