Learn More
Sampling Systems™ Sealing Sleeve Set
Sampling Systems™ Sealing Sleeve Set is designed to enable a pocket sampler to be emptied.
Marca: Sampling Systems™ 8005A-01
Detalles adicionales : Peso : 0.00800kg
Descripción
- Permite vaciar un bolsillo a la vez
- Solo hay que sujetarlo a la cubierta
- Fácil de retirar
Especificaciones
Polietileno | |
Juego de 3 manguitos para tomamuestras | |
25 mm |