Learn More
Sampling Systems™ Sealing Sleeve Set
Sampling Systems™ Sealing Sleeve Set is designed to enable a pocket sampler to be emptied.
15.90€ - 27.40€
Especificaciones
Material | Polietileno |
---|---|
Incluye | Juego de 3 manguitos para tomamuestras |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15859391
|
Sampling Systems™
8005A-01 |
25 mm |
15.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15869391
|
Sampling Systems™
8005A-02 |
40 mm |
27.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Enables one pocket to be emptied at a time
- Simply clip on to cover
- Easy to remove
Especificaciones
Polietileno | |
Juego de 3 manguitos para tomamuestras |