Learn More
Thermo Scientific™ Screw Vial Caps and Seals
Thermo Scientific™ Screw Vial Caps and Seals are offered in a range of colors, with and without assembled septa, for use with a broad range of autosamplers.
Marca:  Thermo Scientific™ 60180-732
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11583860
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Thermo Scientific™ Screw Vial Caps and Seals are offered in a range of colors, with and without assembled septa, for use with a broad range of autosamplers.
Especificaciones
Especificaciones
Tapón azul con sello de PTFE rojo/silicona blanca; Thermo Scientific, PE, Claris, Shimadzu, Varian
Silicona/PTFE (septum), Silicone
Thermo Scientific TRACE/AS3000/AI3000/AS800/TriPlus GC, PE Autosystem/AS-2000, Claris 500, ISS-100,
Azul (tapón), Blanco/rojo (septum)
Junta de PTFE rojo/silicona blanca