Learn More
DWK Life Sciences Tapa roscada
Las tapas roscadas proporcionan un cierre hermético sin la necesidad de herramientas para capsular y descapsular.
Marca: DWK Life Sciences 225786
32.68 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
Descripción
- Envasados en bolsas de PE con cierre de cremallera con tira de aluminio desprendible para garantizar la seguridad prueba de manipulación y la posibilidad de volver a cerrar
Especificaciones
8 mm | |
12,4 mm | |
PTFE/silicona | |
45 ± 5 shore A | |
8,71 mm | |
1,02 mm | |
ND8 |
Negro | |
PTFE rojo, silicona blanca, PTFE rojo, Polipropileno | |
Cromatografía de líquidos de alto rendimiento (HPLC) | |
Esterilizables en autoclave | |
100 | |
Parte superior abierta |