Learn More
DWK Life Sciences Tapa roscada
Las tapas roscadas proporcionan un cierre hermético sin la necesidad de herramientas para capsular y descapsular.
15.00€ - 46.10€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de líquidos de alto rendimiento (HPLC)
Dureza 45 ± 5 shore A
Esterilizables en autoclave Esterilizables en autoclave
Cantidad 100
Ver más especificaciones
Productos 8
Código de producto Marca Tipo Color Material Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo Color Material Precio Cantidad y disponibilidad  
16676882
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
225784
Parte superior abierta Negro Silicona blanca, PTFE rojo, Polipropileno
32.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
16686882
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
225785
Parte superior abierta Negro Silicona blanca, PTFE rojo, precortado (individual), Polipropileno
46.10€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
16696882
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
225786
Parte superior abierta Negro PTFE rojo, silicona blanca, PTFE rojo, Polipropileno
34.40€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 19-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
16626892
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
225789
Parte superior abierta Azul PTFE rojo, silicona blanca, PTFE rojo, Polipropileno
31.65€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 19-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
16646892
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
225791
Parte superior abierta Blanco Caucho rojo, PTFE transparente, Polipropileno
15.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 19-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
16656892
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
225792
Parte superior abierta Blanco Silicona blanca, PTFE rojo, Polipropileno
23.35€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
16666892
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
225793
Parte superior abierta Blanco PTFE rojo, silicona blanca, PTFE rojo, Polipropileno
31.65€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
16606902
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
225797
Parte superior abierta Negro Silicona blanca, PTFE rojo, Polipropileno
31.15€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Producto envasado en bolsas de PE con zona desgarrable a modo de precinto de seguridad antimanipulación y con cierre tipo zip para volver a cerrarlas
Especificaciones
Especificaciones
Cromatografía de líquidos de alto rendimiento (HPLC)
45 ± 5 shore A
Esterilizables en autoclave
100
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats