Learn More
DWK Life Sciences Tapa roscada
Las tapas roscadas proporcionan un cierre hermético sin la necesidad de herramientas para capsular y descapsular.
Marca: DWK Life Sciences 225785
43.80 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
Descripción
- Envasados en bolsas de PE con cierre de cremallera con tira de aluminio desprendible para garantizar la seguridad prueba de manipulación y la posibilidad de volver a cerrar
Especificaciones
8 mm | |
8,71 mm | |
Precortado (simple) | |
45 ± 5 shore A | |
8,71 mm | |
1,27 mm | |
ND8 |
Negro | |
Silicona blanca, PTFE rojo, precortado (individual), Polipropileno | |
Cromatografía de líquidos de alto rendimiento (HPLC) | |
Esterilizables en autoclave | |
100 | |
Parte superior abierta |