Learn More
DWK Life Sciences Tapa roscada
Las tapas roscadas proporcionan un cierre hermético sin la necesidad de herramientas para capsular y descapsular.
Marca: DWK Life Sciences 225789
30.07 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.03100kg
Descripción
- Envasados en bolsas de PE con cierre de cremallera con tira de aluminio desprendible para garantizar la seguridad prueba de manipulación y la posibilidad de volver a cerrar
Especificaciones
9 mm | |
11,79 mm | |
PTFE/silicona | |
45 ± 5 shore A | |
5,97 mm | |
1,02 mm | |
ND9 |
Azul | |
PTFE rojo, silicona blanca, PTFE rojo, Polipropileno | |
Cromatografía de líquidos de alto rendimiento (HPLC) | |
Esterilizables en autoclave | |
100 | |
Parte superior abierta |