Learn More
Eppendorf™ Plataformas universales para agitadores científicos
Para su uso con agitadores New Brunswick Innova™, I-Series™ y Excella™
Marca: Eppendorf™ M1250-9902
824.43 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21846" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 9.52540kg
Requires : Cartuchos (se suministran por separado).
Descripción
- Acepta una gran variedad de abrazaderas de accesorios, gradillas para tubos de ensayo y bandejas de gel para una mayor flexibilidad
- Sostenga combinaciones de matraces o gradillas para tubos de ensayo
- Orificios preperforados
Las capacidades indicadas son para la mayoría de recipientes de cada tamaño que encajarán en un patrón equilibrado.
Especificaciones
Plataforma Universal | |
457 x 457 mm (18 x 18 in) | |
18 in | |
46 cm | |
457 mm | |
Para agitador Innova, I-Series, Excella |
Aluminio | |
18 in | |
457 mm | |
18 in | |
46 cm | |
Agujeros pretaladrados |