Learn More
Eppendorf™ Plataformas universales para agitadores científicos
Código de producto. p-3535258
Change view
Click to view available options
Longitud de la plataforma (imperial):
13 in
16 in
18 in
24 in
30 in
Anchura de la plataforma (imperial):
11 in
12 in
18 in
36 in
Para utilizar con (equipo):
Agitador Innova 2350
Agitador Innova 43/43R, 2300, series 4300 y 4400, E10, E25, E25R, C10, C25/C25KC
Agitador Innova I26/I-26R
Agitador Innova Modelo 2150
Innova 2000, Excella E1/E2
Innova Modelo 2050 portátil
Para agitador Innova, I-Series, Excella
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 PCS
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud de la plataforma (imperial) Anchura de la plataforma (imperial) Para utilizar con (equipo) unitSize
11692764 24 in 36 in Agitador Innova 2350 cada uno
11365964 18 in 18 in Para agitador Innova, I-Series, Excella 1 PCS
11355994 30 in 18 in Agitador Innova 43/43R, 2300, series 4300 y 4400, E10, E25, E25R, C10, C25/C25KC 1 PCS
11319844 16 in 12 in Innova Modelo 2050 portátil 1 PCS
12596666 30 in 18 in Agitador Innova I26/I-26R 1 PCS
11309844 13 in 11 in Innova 2000, Excella E1/E2 1 PCS
11309834 24 in 18 in Agitador Innova Modelo 2150 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11692764 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor PTL386
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Requires
Cartuchos (se suministran por separado).
Para su uso con agitadores New Brunswick Innova™, I-Series™ y Excella™
  • Acepta una gran variedad de abrazaderas de accesorios, gradillas para tubos de ensayo y bandejas de gel para una mayor flexibilidad
  • Sostenga combinaciones de matraces o gradillas para tubos de ensayo
  • Orificios preperforados
Las capacidades indicadas son para la mayoría de recipientes de cada tamaño que encajarán en un patrón equilibrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Plataforma Universal
Dimensiones (L x An) 610 x 914 mm (24 x 36 in)
Longitud (imperial) 24 in
Longitud de la plataforma (imperial) 24 in
Longitud (métrico) 610 mm
Longitud de la plataforma (métrico) 61 cm
Anchura (imperial) 36 in
Anchura de la plataforma (imperial) 36 in
Anchura (métrico) 914 mm
Anchura de la plataforma (métrico) 91,4 mm
Para utilizar con (equipo) Agitador Innova 2350
Incluye Agujeros pretaladrados