Learn More
Eppendorf™ Plataformas universales para agitadores científicos
Para su uso con agitadores New Brunswick Innova™, I-Series™ y Excella™
Marca: Eppendorf™ M1250-9920
Detalles adicionales : Peso : 8.77700kg
Requires : Cartuchos (se suministran por separado).
Descripción
- Acepta una gran variedad de abrazaderas de accesorios, gradillas para tubos de ensayo y bandejas de gel para una mayor flexibilidad
- Sostenga combinaciones de matraces o gradillas para tubos de ensayo
- Orificios preperforados
Las capacidades indicadas son para la mayoría de recipientes de cada tamaño que encajarán en un patrón equilibrado.
Especificaciones
Plataforma Universal | |
457 x 762 mm (18 x 30 in) | |
30 in | |
76 cm | |
18 in | |
46 cm | |
Agujeros pretaladrados |
Aluminio | |
18 in | |
457 mm | |
30 in | |
762 mm | |
Agitador Innova 43/43R, 2300, series 4300 y 4400, E10, E25, E25R, C10, C25/C25KC |