Learn More
Eppendorf™ Plataformas universales para agitadores científicos
Para su uso con agitadores New Brunswick Innova™, I-Series™ y Excella™
Marca: Eppendorf™ M1001-0240
Detalles adicionales : Peso : 5.76060kg
Requires : Cartuchos (se suministran por separado).
Descripción
- Acepta una gran variedad de abrazaderas de accesorios, gradillas para tubos de ensayo y bandejas de gel para una mayor flexibilidad
- Sostenga combinaciones de matraces o gradillas para tubos de ensayo
- Orificios preperforados
Las capacidades indicadas son para la mayoría de recipientes de cada tamaño que encajarán en un patrón equilibrado.
Especificaciones
Plataforma Universal | |
330 x 279 mm (13 x 11 in) | |
13 in | |
33 cm | |
11 in | |
27,9 mm | |
Agujeros pretaladrados |
Acero inoxidable | |
13 in | |
330 mm | |
11 in | |
279 mm | |
Innova 2000, Excella E1/E2 | |
4 |