Learn More
Eppendorf™ Plataformas universales para agitadores científicos
Para su uso con agitadores New Brunswick Innova™, I-Series™ y Excella™
Marca:  Eppendorf™ M1194-9912
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11309834
  • 995.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Requires : Cartuchos (se suministran por separado).
Descripción
Descripción
  • Acepta una gran variedad de abrazaderas de accesorios, gradillas para tubos de ensayo y bandejas de gel para una mayor flexibilidad
  • Sostenga combinaciones de matraces o gradillas para tubos de ensayo
  • Orificios preperforados
Las capacidades indicadas son para la mayoría de recipientes de cada tamaño que encajarán en un patrón equilibrado.
Especificaciones
Especificaciones
Plataforma Universal
18 in
457 mm
24 in
610 mm
Agitador Innova Modelo 2150
457 x 610 mm (18 x 24 in)
24 in
61 cm
18 in
46 cm
Agujeros pretaladrados
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Servicio Técnico